Merck
Z742916
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
3.8 L packs
Synonim(y):
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
opakowanie
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
metody
tissue culture: suitable
Zastosowanie
detection
Opis ogólny
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Informacje prawne
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)