Merck
Z742914
Alconox® detergent
1.8Kg cartons
Synonim(y):
detergent anionowy, detergent do myjek ultradźwiękowych, detergent laboratoryjny, detergent niskopieniący, ogólny środek czyszczący do laboratoriów, skoncentrowany detergent w proszku
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
opakowanie
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
Opis ogólny
1141 jest mieszaniną jednorodnej mieszaniny liniowego alkiloarylosulfonianu sodu, siarczanu alkoholu, fosforanów i węglanów.
Powdered detergent for general lab cleaning.
Cechy i korzyści
  • Skoncentrowany i długotrwały
  • Biodegradowalny i łatwy do jednorazowego użytku
  • Penetrująca siła zwilżania dla oszczędności
  • Alternatywa dla żrących kwasów i niebezpiecznych rozpuszczalników
  • Łatwy do spłukania, nie tworzy przeszkadzających pozostałości i zapewnia wiarygodne wyniki
Informacje prawne
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742914-1.8KG4061841421924
Z742914-9X1.8KG4061841421931