Kluczowe dokumenty
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Synonim(y):
cleabing concentrate
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opis
non-ionic
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17094-0030
metody
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Opis ogólny
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Informacje prawne
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
534.2 - 555.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
279 - 291 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)