Z743219
Julabo® bath accessories
drain tap, stainless steel, up to 200 C, for 4, 6, 12, 26 L bath tanks, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970450
Opis ogólny
Zawór spustowy G 1/4 z uchwytem dźwigniowym, bez samouszczelnienia, do użytku z termostatami kompaktowymi Julab® cryo.
Cechy i korzyści
- Zakres temperatur: od -30°C do +200°C
- Maks. ciśnienie robocze: PN 56 bar
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743219-1EA |