Z743209
Julabo® bath accessories
hollow polyproplylene balls, diam. 20 mm, for use in Julabo CORIO and Pura water baths, pack of 1000 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1000 pieces
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970010
Opis ogólny
Umieść wydrążone kulki polipropylenowe w kąpieli termostatycznej, aby utworzyć równomierną warstwę pokrywającą, wyłącznie do użytku w wodzie. Pływające kulki redukują: straty ciepła, parowanie (do 90%), dopływ tlenu, zapachy, ekspozycję na światło i są bezpieczne dla żywności w temperaturze do 100°C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743209-1EA |