Kluczowe dokumenty
Z690600
MyBath mini water bath
AC/DC input 115 V AC, capacity 4 L
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
wejście AC/DC
115 V (AC)
Materiały
stainless steel chamber
Właściwości
0.1 °C temp. increments
includes 1.5/2.0 mL, 15 mL & 50 mL tube racks
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-4
Parametry
Ambient +5-100 °C temp. range (No cooling capacity. Min temp ambient +5 ºC)
szer. × śr. × wys.
7.7 in. × 13.9 in. × 9 in.
pojemność
4 L
komora szer. × śr. × wys.
5.3 in. × 9.4 in. × 5.5 in.
Opis ogólny
Designed with the molecular biology lab in mind, the MyBath mini water bath system is the complete personal water bath. This compact water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature.
Its hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed at the user′s option. It includes Quick-Cal in-lab user calibration function.
Note: the racks only comes with the 4L model
Cechy i korzyści
  • Łatwe w użyciu elementy sterujące, które pozwalają użytkownikowi cyfrowo wybierać i monitorować temperaturę
  • Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: ± 0,5 °C. Przyrosty: 0.1 °C. Równomierność: ± 0,2 °C
  • Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie
  • Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta
  • Odpływ umożliwia łatwą wymianę wody
  • Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL
  • Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których gromadziłby się brud lub zanieczyszczenia
Inne uwagi
Dostarczona czarna górna część jest pływakiem i została zaprojektowana tak, aby plastikowy stojak nie opadał na dno (aby nie poparzyć dłoni podczas wyjmowania/wkładania). Ten stojak nie powinien pasować do samego dołu.
W przypadku dwóch metalowych stojaków konstrukcja została ulepszona poprzez dodanie uchwytów ułatwiających wyjmowanie/wkładanie. Stojaki te będą pasować do samego dołu i nie będą uniemożliwiać zamknięcia pokrywy. Czasami może być konieczna regulacja nóżek do wewnątrz, aby zapewnić dopasowanie.
Informacje prawne
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Quick-Cal is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)