BMSB20002E
MyBath™ Digital Water Bath
capacity, 2 L, AC/DC input 230 V AC (Schuko plug)
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
capacity 2 L
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-2-E
Parametry
+5 °C temp. range (+100 °C)
szer. × śr. × wys.
6.5 in. × 8 in. × 6 in., exterior
komora szer. × śr. × wys.
5.5 in. × 6 in. × 4 in.
Opis ogólny
- Łaźnia wodna MyBath jest wyposażona w łatwe w użyciu elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi cyfrowy wybór i monitorowanie temperatury.
- Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: +/- 0.5°C. Przyrosty: 0.1°C. Równomierność: +/- 0.2°C
- Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie
- Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta.
- Spust umożliwia bezproblemową wymianę wody
- Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL
- Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których gromadziłby się brud lub zanieczyszczenia
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)