Z741422
MyBath™ mini water bath
AC/DC input 115 V AC, capacity 8 L
Synonim(y):
mini łaźnia wodna, osobista wanna inkubacyjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V (AC)
Materiały
stainless steel chamber
Właściwości
0.1 °C temp. increments
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-8
Parametry
Ambient +5-100 °C temp. range (No cooling capacity. Min temp ambient +5 ºC)
szer. × śr. × wys.
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in.
pojemność
8 L
komora szer. × śr. × wys.
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Its hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed at the user′s option. It includes Quick-Cal™ in-lab user calibration function.
Note: the racks only comes with the 4L model
Cechy i korzyści
- Łatwe w użyciu elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi cyfrowy wybór i monitorowanie temperatury.
- Temperatura jest wyświetlana na dużym, 3-cyfrowym wyświetlaczu; Dokładność: ± 0,5 °C. Przyrosty: 0.1 °C. Równomierność: ± 0,2 °C.
- Wkładki do statywów na probówki są sprzedawane oddzielnie.
- Pokrywa na zawiasach zapewnia bezpieczne, zakryte środowisko i może być odwrócona (do tyłu) lub całkowicie i natychmiastowo zdjęta.
- Spust pozwala na bezproblemową wymianę wody.
- Funkcja kalibracji użytkownika Quik-CAL.
- Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej; komory są odporne na rdzę i nie mają narożników, w których mógłby gromadzić się brud lub zanieczyszczenia.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741422-1EA | 4061834674962 |