Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
BMSB2402
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
dry bath, block heater
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2402
Parametry
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
pojemność łaźni
2 L
Opis ogólny
Cyfrowo sterowana łaźnia o pojemności 2 l z dwoma trybami pracy dla wody lub kulek. Zakres temperatur otoczenia od +5° do 80°C (maks. 70°C w trybie perełek).
Zastosowanie
Ogrzewanie cieczy laboratoryjnych w różnych pojemnikach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSB2402-1EA4065268531709