Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
BMSB2402EUK
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
dry bath, block heater
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2402-E-UK
Parametry
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
pojemność łaźni
2 L
Opis ogólny
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Zastosowanie
Heating of laboratory liquids in various containers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)