Merck
Z278491
Sigma-Aldrich
Detergent 8®, liquid detergent
pack of 3.8 L in 1EA
Synonim(y):
biodegradowalny detergent, detergent do myjek ultradźwiękowych, niejonowy detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opis
Biodegradable
opakowanie
pack of 3.8 L in 1EA
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1701-1 (3.8 L)
Opis ogólny
Low-Foaming Ion-Free Detergent
Used to clean: Circuit boards, electronic parts, phosphate sensitive labware, nuclear reactor cavities, delicate industrial parts and nuclear contaminated equipment during outage. FDA certified.
Used to remove: Resins, rosins, oils, dirt, grime, particulates, residues, fluxes, chemicals and solvents.
Surfaces cleaned: Corrosion inhibited formulation recommended for glass, metal, stainless steel, ceramic, plastic, and circuit boards. Can be used, with prompt rinsing, on soft metals such as copper, aluminum, silver, and gold. Aluminum can darken and mixed metal galvanic reactions can occur. Corrosion testing is advisable.
Cleaning method: Soak, brush, sponge, cloth, ultrasonic, ware washer, spray washer, pressure washer and flow through clean-in-place.
Directions: For manual, soak and ultrasonic use, make a 3-5% solution (4-6 oz. per gal. or 30-50 ml per liter) in warm or hot water. An oily, milky solution is normal.
Protective gloves and eyewear are recommended.
For spray machines, add detergent at the hot water wash cycle to make a 2% solution (2 1/2 oz. per gal. or 20 ml per liter). For difficult soils, raise water temperature and use more detergent. RINSE
THOROUGHLY—preferably with running water.
For critical cleaning, do final or all rinsing in distilled, deionized or purified water. Used on a range of glass, ceramic, plastic and metal surfaces. Corrosion testing is advisable.
Biodegradable; contains no phosphates. Free rinsing; leaves no residues. 1 gallon of concentrate makes up to 50 gallons of cleaning solution.
Cechy i korzyści
  • Biodegradowalny; nie zawiera szkodliwych fosforanów, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
  • Niskopieniący i wolny od jonów preparat do czyszczenia delikatnych części przemysłowych bez pozostawiania osadów.
  • Oszczędność czasu dzięki silnemu działaniu zwilżającemu i penetrującemu, co zwiększa wydajność czyszczenia.
  • Skutecznie usuwa żywice, oleje, brud i zanieczyszczenia z szerokiej gamy powierzchni.
  • Certyfikowany przez FDA, zapewniający zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
  • Kompatybilny z miękkimi metalami, takimi jak aluminium i srebro, po przeprowadzeniu testów korozyjnych.
  • Nadaje się zarówno do ręcznych, jak i zautomatyzowanych systemów czyszczących, oferując elastyczność operacyjną.
Informacje prawne
Detergent 8 is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z278491-1EA4061838209597
Z278491-4EA4061838663801