Merck
Z742917
CITRANOX® acid detergent, biodegradable
pack of 947 mL
Synonim(y):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
opakowanie
pack of 947 mL
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1832
Informacje prawne
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)