Key Documents
Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 3.8 L
Synonim(y):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 3.8 L
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc.
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- concentrated
- ideal for use as acid wash or rinse
- phosphate free, biodegradable and readily disposable
- combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)