Kluczowe dokumenty
19143-U
pk6 Igły 22 ga 2 cale Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Synonim(y):
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga
opis
blunt tip (stainless steel)
Właściwości
blunt tip (point style 3)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7780-04
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Opis ogólny
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250 μL-10 mL are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19143-U4061833438763