854171
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial (with marking spot)
opis
marking spot
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vials, clear glass (1.5mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)