27078
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one zróżnicowane pod względem rozmiarów, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nasadkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek.
Zastosowanie
Przezroczyste szklane, zakręcane fiolki z dziurkowaną przegrodą PTFE/silikonową mogą być używane do przechowywania tkanki roślinnej w badaniu eksperymentalnym przeprowadzonym w celu zidentyfikowania głównych substancji lotnych emanujących z tkanki rozrodczej kasztanowca.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Oona McPolin. Taylor
An Introduction to HPLC for Pharmaceutical Analysis, 49-49 (2009)
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)