Kluczowe dokumenty
27400-U
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.05 mL, conical clear glass, bottom spring, O.D. × H 4 mm × 25 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
conical clear glass
opis
insert style conical
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
4 mm × 25 mm
pojemność
0.05 mL
kompatybilność
for use with 12x32mm, 4.6mm I.D.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Huawei Zeng et al.
Metabolites, 5(3), 489-501 (2015-09-18)
The pattern of metabolites produced by the gut microbiome comprises a phenotype indicative of the means by which that microbiome affects the gut. We characterized that phenotype in mice by conducting metabolomic analyses of the colonic-cecal contents, comparing that to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27400-U4061826151839