Kluczowe dokumenty
Z291641
Supelco
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial (standard opening)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)