29654-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA), 2 mL, pk of 100
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonim(y):
Zestaw fiolek o niskiej adsorpcji
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Opis ogólny
These vials and closures are designed, engineered, and manufactured for optimum performance in HPLC, GC/MS, and LC/MS applications. All of the parts of the vial system (vial, cap, and septum) can come into contact with the sample and are critical to the outcome of the analysis.
We recommend using LA vials with MSQ polypropylene cap/PTFE silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
29654-U | 4061826656372 |