Key Documents
29662-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonim(y):
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informacje prawne
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel QuE and Ascentis® Express