Kluczowe dokumenty
29661-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonim(y):
Zestaw fiolek z certyfikatem niskiej adsorpcji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Informacje prawne
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ioana M Abbas et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3835-3846 (2018-04-19)
Mass spectrometry-based methods play a crucial role in the quantification of the main iron metabolism regulator hepcidin by singling out the bioactive 25-residue peptide from the other naturally occurring N-truncated isoforms (hepcidin-20, -22, -24), which seem to be inactive in