27418
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, clear glass vial, step vial, large opening (with glass insert)
, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
lips on vial glass insert
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.25 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)