27414
Screw cap (open-top), polypropylene
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polypropylene hole cap
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 10-425
kompatybilność
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)