Kluczowe dokumenty
27265
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one dostępne w różnych rozmiarach, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nasadkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki są używane w wielu autosamplerach. Gwinty na standardowych fiolkach mają rozmiar 10-425.
Przydatność
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)