29432-U
Certified screw thread vials, 10-425 thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, (convenience kit), pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
Właściwości
closure type screw top vial
kit with vial, cap, and septa
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Powiązane kategorie
Inne uwagi
- 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
- 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
- 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
- 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)