Kluczowe dokumenty
27531
Supelco
Vials, screw top with black polypropylene hole cap (10-425 thread), large opening, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
black polypropylene cap
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
pre-assembled
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
kompatybilność
for use with Varian 8200 Autosampler
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki z przezroczystego szkła są używane w wielu autosamplerach z dużym otworem 6 mm. Gwinty na fiolkach z większym otworem to 10-425. Zawiera czarną polipropylenową nasadkę z otworem i przegrodę PTFE/silikonową, odpowiednią do stosowania z większością rozpuszczalników organicznych (do momentu przebicia) i niezalecaną do stosowania z chlorosilanami.
Przydatność
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Inne uwagi
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)