Z291994
WISP™ 96-position autosampler vials
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
low-density polyethylene closure
Właściwości
closure type polyethylene cap
opakowanie
pkg of 250 ea
śr. zewn. × wys.
8 mm × 40 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8 × 40mm, 1mL vol. Constructed of clear borosilicate glass. Vials come with LDPE snap-plug caps.
Informacje prawne
WISP is a trademark of Waters
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291994-5X1PAK | |
Z291994-1PAK | 4061832326627 |
Z291994-4X1PAK | |
Z291994-5PAK |