Kluczowe dokumenty
29433-U
Supelco
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Właściwości
closure type polyethylene cap
opakowanie
pkg of 250 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
8 mm × 40 mm × 6 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)