Kluczowe dokumenty
29437-U
Supelco
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.3 mL, clear glass insert, conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass insert
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 31 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Inne uwagi
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29437-U4061826601167