Merck
225789
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Deuterochloroform
About This Item
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
Beilstein:
1697633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Opis ogólny
Chloroform-d is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d (DCFM).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
polecane
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Salvatore Barreca et al.
Natural product research, 33(7), 947-955 (2015-11-28)
This preliminary study has mainly focused on the wax identification by nuclear magnetic resonance (NMR) and removal. Wax is used for many purposes in the field of art as protective coatings on wooden, stone or metal objects. From the comparison
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS & Anet, FA
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Powiązane treści
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.