Z677728
Vitoject™ fluorocarbon rubber gloves
size L (10)
Synonim(y):
ochrona rąk przed agresywnymi chemikaliami, rękawice odporne chemicznie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black (fluorocarbon rubber)
black gloves
rozmiar
L (10)
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 890
dł. × grubość
350 mm × 0.7 mm
Opis ogólny
Manufactured with the ecologically beneficial and modern Vulcoject-process technology (injection molding).
- Very good protection against extremely aggressive chemicals
- 100% gastight
- Excellent wearing comfort
- Solvent free by eco-friendly injection molding process
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677728-1PR | 4061833070062 |