Kluczowe dokumenty
Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
rozmiar
one size fits all
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
18 in.
Opis ogólny
Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner provide strength and heat protection up to 500 °F. Made from a blend of aluminized and synthetic fibers. Ambidextrous.
Informacje prawne
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)