Z408506
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
Synonim(y):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cotton
rozmiar
one size fits all
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13201-0001
dł. całkowita
18 1/2 in. (47 cm)
dł. rękawicy
11 in. (28 cm)
kolor
orange
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Heat-resistant up to 232°C (450°F).
- Can replace hazardous asbestos gloves.
- Provides wrist and forearm protection.
- Bright orange color offers high visibility.
- Machine wash, air dry