Z677140
NevoCut™ cut protection gloves
size S
Synonim(y):
rękawice ochronne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
rozmiar
S
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 927
dł. × grubość
250 mm × 1.50 mm
Opis ogólny
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)