Kluczowe dokumenty
Z405760
Cotton blend glove liners
size S/M (womens)
Synonim(y):
materiałowa wkładka do rękawic
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
cotton
white gloves
rozmiar
S/M (womens)
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pack of 12 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
9 in.
Opis ogólny
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z405760-1PAK4061826748565