Kluczowe dokumenty
BMSIPS205020E
Sigma-Aldrich
Benchmark OS-20L Overhead Stirrer
AC/DC input 220 V, Schuko plug
Synonim(y):
mieszadło elektryczne napowietrzne, mieszadło cyfrowe napowietrzne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPS2050-20-E
Parametry
30-2200 rpm speed
Opis ogólny
Mieszadła Benchmark charakteryzują się wysokim momentem obrotowym i zaawansowanym cyfrowym sterowaniem mikroprocesorowym dla płynnego mieszania próbek o niskiej i średniej lepkości. Prędkość i czas pracy są dokładnie ustawiane i monitorowane na ekranie LCD. Dostarczane są z 4-ramiennym śmigłem ze stali nierdzewnej, dostępne są dodatkowe akcesoria ze stali i PTFE. Uchwyt przelotowy utrzymuje wały akcesoriów na miejscu i jest łatwy do dokręcania i odkręcania bez użycia narzędzi. Mieszadła górne są chronione przed uszkodzeniem przez czujniki, które wyłączają pracę w przypadku wysokiej lepkości lub niedrożności, a osłona przeciwbryzgowa chroni mechanizm łączący przed potencjalną korozją. W przeciwieństwie do większości mieszadeł, seria Benchmark jest również dostarczana ze stojakiem i osprzętem montażowym. Mieszadło można łatwo i bezpiecznie przymocować do podstawy w celu zapewnienia kompatybilności z różnymi naczyniami o wysokości do 24 cali.
Cechy i korzyści
  • Panel sterowania LCD
  • Zawiera kompletną podstawę
  • Kompaktowy i cichy
  • Cyfrowa dokładność i wygoda
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)