Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HS120582
MagFuge High Speed Centrifuge Plus 3L Stirrer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray-blue
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
Materiały
gray-blue
silicone plate
Właściwości
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 6 x 5 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120582
Parametry
9,783 × g max. RCF
999 rpm speed (max.)
śr. płytki
130 mm
Opis ogólny
Pierwsza w branży wysokoobrotowa wirówka i mieszadło magnetyczne w JEDNYM urządzeniu.
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki braku konieczności zakupu dwóch urządzeń, mieszadła i wirówki, ponieważ MagFuge robi to wszystko.
Wirówka MagFuge
Zakres prędkości:
- 500 - 999 obr/min (przyrost co 1)
- 1 000 - 5 000 obr/min (przyrost co 5)
- 5 000 - 12 500 obr/min (przyrost co 25)
RCF: 16 - 9 783 x g (maks. obliczone RCF)
Pojemność:
- 12 miejsc na 1.Rotor na probówki 5/2,0 mL: 24 mL całkowitej maksymalnej objętości cieczy (w tym adaptery do probówek 0,2/0,5 mL)
- 6-miejscowy rotor na probówki 5 mL: 30 ml całkowitej maksymalnej objętości cieczy
Zakresy czasu pracy: 30 sekund - 60 minut (przyrost co 5 sekund)
Mieszadło magnetyczne MagFuge
Zakres prędkości:
- 50 - 999 obr/min (przyrost co 1)
- 1000 - 2500 obr/min (przyrost co 5)
Pojemność: 3L plus, średnica naczynia nie może przekraczać 130 mm (6,70")
Zakresy czasu pracy:
- Tryb mieszadła: 30 sekund do 60 minut lub ciągły (co 5 sekund)
- Tryb mieszadła oscylacyjnego: 1 sekunda - 60 minut lub ciągły
- Okres oscylacji: 30 sekund - 15 minut
- Wymiary płyty: Średnica ok. 130 mm
Opakowanie
ZAWIERA:
12179
Trzy rotory: Rotor do probówek 5 mL, Rotor do probówek 1,5/2,0 mL, Rotor z mieszadłem
12 adapterów do probówek 0,2 mL
12 adapterów do probówek 0,5 mL
2 maty silikonowe do pokrywy mieszadła
2 pręty mieszające pokryte PTFE z ziem rzadkich, kształt cylindryczny 35 x 12 mm
1 niskonapięciowy, podwójnie izolowany zasilacz z 4 zestawami przewodów
Informacje prawne
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)