Kluczowe dokumenty
Z118346
Cotton blend glove liners
size M/L, light weight
Synonim(y):
Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
(100%Cotton)
white gloves
rozmiar
M/L
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pack of 12 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
9 in.
Opis ogólny
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)