Z118338
Cotton blend glove liners
size S/M, light weight
Synonim(y):
Cotton Glove Inserts, Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(52%Polyester/48%Cotton)
white gloves
rozmiar
S/M
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pack of 12 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
9 in.
Opis ogólny
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)