Kluczowe dokumenty
Z170089
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
accordion sleeves, natural rubber gloves, port size 8 in., size 8
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
black gloves
natural rubber gloves
rozmiar
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 2 sleeves
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
21 in.
grubość dłoni
~0.018 in.
rozmiar otworu
8 in.
grubość rękawa
0.025 in.
Opis ogólny
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Opakowanie
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z170089-1KT4061833577035