Z187348
One-piece dry-box gloves and sleeves
black butyl rubber, thickness 15 mil (0.015 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black butyl rubber
black gloves
rozmiar
9 3/4
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
32 in.
rozmiar dłoni
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
rozmiar otworu
8 in.
grubość
15 mil (0.015 in.)
Opis ogólny
- Butyl for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
- Hypalon® for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone, and UV
- Ideally suited for the handling of ketones, esters, acetone, benzene, ethanol, and toluene
- Stays flexible at extreme temperatures
- Can withstand VHP
- Has the highest impermeability to water vapor and is impermeable to most gases
- Holds up well to physical stresses such as oxidation solvents and chemicals
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187348-1PAK | 4061833577134 |