PL800GN
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
neoprene
rozmiar
9 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GN
Opis ogólny
Czarne rękawice neoprenowe Plas-Labs zapewniające odporność chemiczną
Uwaga: Rękawy, rękawice i złącza rękawic należy zamawiać osobno.
Uwaga: Rękawy, rękawice i złącza rękawic należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PL800GN-1PR | 4061826746943 |