Kluczowe dokumenty
PL800GH-9-10
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 10 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
Hypalon®
rozmiar
9 (for 10 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GH-9-10
Opis ogólny
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Informacje prawne
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)