PL800GH-S
Plas-Labs straight sleeves
for 2 piece glove set, fits 8 in. glove box ports, Hypalon®
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
Hypalon®
rozmiar
8 in.
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GH-S
Opis ogólny
Rękawice Plas-Labs są dostępne jako jednoczęściowe lub dwuczęściowe zestawy z wymiennymi rękawami i rękawicami. Umożliwia to personelowi korzystanie z tego samego pojemnika na rękawice poprzez zmianę rozmiaru lub typu używanych rękawic. Do wyboru są cztery rodzaje gumy. O ile nie zaznaczono inaczej, rękawice mają grubość 15 mil.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawów należy zamawiać osobno.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawów należy zamawiać osobno.
- Biała guma 2497 zapewniająca odporność na ścieranie, utleniające substancje chemiczne, ozon i promieniowanie UV.
- Czarna guma neoprenowa zapewniająca odporność chemiczną
- Czarna guma butylowa zapewniająca najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
- Zielona guma nitrylowa zapewniająca odporność na olej, paliwo i kwasy
- Guma lateksowa zapewniająca elastyczność
Informacje prawne
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PL800GH-S-1PR | 4061832875835 |