PL800GA-BUT-9
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
Polecane produkty
Materiały
butyl rubber
rozmiar
9 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
for use with glove box sleeves
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GA-BUT-9
Opis ogólny
Czarne rękawice z gumy butylowej Plas-Labs zapewniające najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)