Z677663
Butoject™ butyl gloves
size XL
Synonim(y):
rękawice odporne chemicznie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black butyl rubber
black gloves
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 897
dł. × grubość
360 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
Butoject jest bardzo wygodny w noszeniu i zapewnia dobrą zręczność manualną. Aby poprawić chwyt na gładkich i mokrych częściach, rękawice te mają dodatkowo chropowatą powierzchnię.
- Bardzo dobra ochrona przed bardzo agresywnymi chemikaliami
- Ergonomiczne dopasowanie i wysoka elastyczność zapewniają doskonały komfort noszenia
- Chropowata powierzchnia zapewniająca pewny chwyt na mokro
- Dobra odporność mechaniczna
- Zgodność z normami CE
Cechy i korzyści
- Zapewnia doskonałą ochronę przed agresywnymi chemikaliami, pomagając technikom laboratoryjnym bezpiecznie pracować z trudnymi substancjami.
- Zapewnia komfort noszenia i sprawność manualną dzięki wysokiej elastyczności i ergonomicznej konstrukcji, zmniejszając zmęczenie podczas długich zadań.
- Lepsza przyczepność na mokrych powierzchniach dzięki chropowatej powierzchni, zwiększająca bezpieczeństwo i ułatwiająca obsługę sprzętu.
- Wykonane z trwałej gumy butylowej, oferującej dobrą odporność mechaniczną i dłuższą żywotność, zmniejszając potrzebę częstej wymiany.
- Zgodność z normami EN 374 (kat. III) i EN 388 (kat. III) zapewnia wysoki poziom ochrony chemicznej i mechanicznej.
- Bezpudrowa konstrukcja minimalizuje zanieczyszczenie i jest zgodna z normą CE w celu bezpiecznego użytkowania w środowiskach laboratoryjnych.
- Wielokrotnego użytku, dzięki czemu są opłacalne dla laboratoriów, w których rękawice są często używane.
- Długość 360 mm i grubość 0,3 mm zapewniają szeroki zakres ochrony przy zachowaniu elastyczności i odporności na zimno.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)