About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
black gloves
butyl rubber
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Best Manufacturing 878-08
dł. × grubość
350 mm × 0.70 mm
Zastosowanie
Best® butyl gloves are suitable for painting, coating preparation, chemical spray, and treatment. It can also be used for laboratory and pharmaceutical analysis.
Cechy i korzyści
- Impermeable
- Resistant to water
- Great tactility and performance
- Provides permeation resistance to gases and water vapors
- Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
- Injection molded
- Smooth grip with rolled cuff
- Offers flexibility and durability
- Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate, and gases
Informacje prawne
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z405299-1PAK | 4061834378259 |