Z677604
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size L
Synonim(y):
disposable glove
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green gloves
green nitrile
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 733
KCL 733
dł. × grubość
600 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)