Z677337
Dermatril™ LR nitrile gloves
size L
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
KCL 742 - 09
KCL 742
dł. × grubość
270 mm × 0.11 mm
Opis ogólny
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
- Cleanroom class 100
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Extended cuff
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677337-50EA | 4061833069370 |
Z677337-10X50EA | 4061833069363 |