Z677302
Dermatril™ nitrile gloves
size XXL
Synonim(y):
Jednorazowe rękawice nitrylowe, Nitrylowe rękawice laboratoryjne, rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
XXL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
producent / nazwa handlowa
KCL 740 - 11
KCL 740
dł. × grubość
250 mm × 0.11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Cechy i korzyści
- Antystatyczny.
- Nie zawiera substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki.
- Szorstkie końcówki palców dla lepszego chwytu.
- Wywinięty brzeg mankietu dla łatwiejszego zakładania.
- Zgodność z normami CE.
- Spełniają normy: EN 374 (kat. III), EN 388 (kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)